Print…
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Quinolinic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P63204-100G P63204-25G
SIALP63204-100GEA 111 EUR
SIALP63204-100G SIALP63204-25G
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de ebulição: 357 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006295
Número CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Merck Index: 12,08258