Print…
4,4'-Dimethoxybenzil ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10594.06 A10594.14 A10594.22
A10594.06EA 39.1 EUR
A10594.06 A10594.14 A10594.22
4,4'-Dimethoxybenzil ≥98%
4,4'-Dimethoxybenzil
Purity: 98+% CAS No.: 1226-42-2 Molecular Formula: C16H14O4 Formula Weight: 270.29 Melting Point: 132-134° Beilstein Reference: 531345
Fórmula: C₁₆H₁₄O₄
Ponto de ebulição: 215…219 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 132…134 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008405
Número CAS: 1226-42-2
EINECS: 214-960-5