4-Nitro-m-toluonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A11301.06
A11301.09
A11301.14
A11301.06EA
83.5
EUR
A11301.06
A11301.09
A11301.14
4-Nitro-m-toluonitrile ≥97%
4-Nitro-m-toluonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 96784-54-2
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 78-84°
Beilstein Reference: 2443778
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00017615
Fórmula:
C₈H₆N₂O₂ Ponto de Fusão: 78…84 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00017615 Número CAS: 96784-54-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |