2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12417.03
A12417.06
A12417.03EA
70.5
EUR
A12417.03
A12417.06
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 17417-09-3
Molecular Formula: C7H3FN2O2
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 70-72°
Beilstein Reference: 2048720
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00042299
Fórmula:
C₇H₃FN₂O₂ Ponto de Fusão: 70…72 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042299 Número CAS: 17417-09-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |