Print…
2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B21535.03 B21535.06
B21535.03EA 38.7 EUR
B21535.03 B21535.06
2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo ≥99%
2-Fluoro-4-hidroxibenzonitrilo
Purity: 99% CAS No.: 82380-18-5 Molecular Formula: C7H4FNO Formula Weight: 137.11 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 4741066 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00192177
Fórmula: C₇H₄FNO
Ponto de ebulição: 261 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 123…126 °C
Densidade: 1,450
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192177
Número CAS: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7
ADR: 9,III