1-Butylpyridinium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
19740.04
19740.09
19740.18
19740.04EA
60.5
EUR
19740.04
19740.09
19740.18
1-Butylpyridinium chloride ≥98%
1-Butylpyridinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 1124-64-7
Molecular Formula: C9H14ClN
Formula Weight: 171.67
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00060047
Fórmula:
C₉H₁₄ClN Ponto de Fusão: 131…132 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00060047 Número CAS: 1124-64-7 |