Print…
1-Butylpyridinium bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
00285-50G-F 00285-5G-F
SIAL00285-50G-FEA 271 EUR
SIAL00285-50G-F SIAL00285-5G-F
1-Butylpyridinium bromide, Sigma-Aldrich®
1-Butylpyridinium bromide
Fórmula: C₉H₁₄BrN
Número MDL : MFCD00671496
Número CAS: 874-80-6