Print…
1-Butylpyridinium bromide ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26995.18 H26995.06
H26995.18EA 203 EUR
H26995.18 H26995.06
1-Butylpyridinium bromide ≥99%
1-Butylpyridinium bromide
Purity: 99% CAS No.: 874-80-6 Molecular Formula: C9H14BrN Formula Weight: 216.12 Melting Point: 105-108° MDL No.: MFCD00671496
Fórmula: C₉H₁₄BrN
Ponto de Fusão: 105…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671496
Número CAS: 874-80-6