4-Amino-3-nitrobenzonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B23463.03
B23463.06
B23463.14
B23463.03EA
32.4
EUR
B23463.03
B23463.06
B23463.14
4-Amino-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 6393-40-4
Molecular Formula: C7H5N3O2
Formula Weight: 163.14
Melting Point: 159-161°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00013373
Fórmula:
C₇H₅N₃O₂ Ponto de Fusão: 159…161 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013373 Número CAS: 6393-40-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |