Print…
4,4'-Bi-o-toluidine dihydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: o-Toluidine dihydrochloride
421131000 421135000 421130025 421130250
ACRO421131000EA 145 EUR
ACRO421131000 ACRO421135000 ACRO421130025 ACRO421130250
4,4'-Bi-o-toluidine dihydrochloride 99%
4,4'-Bi-o-toluidine dihydrochloride
Fórmula: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
Peso Molecular: 285.22 g/mol
Ponto de Fusão: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012960
Número CAS: 612-82-8
EINECS: 210-322-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)