Print…
4,4'-Bi-o-toluidine dihydrochloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A18196.14 A18196.22
A18196.14EA 61.2 EUR
A18196.14 A18196.22
4,4'-Bi-o-toluidine dihydrochloride ≥97%
4,4'-Bi-o-toluidine dihydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 612-82-8 Molecular Formula: C14H16N2.2HCl Formula Weight: 285.22 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012960
Fórmula: C₁₄H₁₈Cl₂N₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012960
Número CAS: 612-82-8
EINECS: 210-322-5
ADR: 9,III