Print…
1,3,5-Triiodobenzene ≥95% (por GC), sólido
Fornecedor: TCI
T4186-200MG T4186-1G
TCIAT4186-200MGEA 44 EUR
TCIAT4186-200MG TCIAT4186-1G
1,3,5-Triiodobenzene ≥95% (por GC), sólido
1,3,5-Triiodobenzene
Fórmula: C₆H₃I₃
Ponto de Fusão: 183 °C
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD02690052
Número CAS: 626-44-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(GC) min. 95.0%
confirm to structure 181.0...185.0 °C