Print…
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Cyano-4-fluoroaniline
PC5823-25G PC5823-100G
APOSPC5823-25GEA 125 EUR
APOSPC5823-25G APOSPC5823-100G
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₇H₅FN₂
Ponto de Fusão: 88…96 °C
Número MDL : MFCD00277872
Número CAS: 53312-81-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III