5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Cyano-4-fluoroaniline
H26210.06
H26210.14
H26210.06EA
45.7
EUR
H26210.06
H26210.14
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 53312-81-5
Molecular Formula: C7H5FN2
Formula Weight: 136.13
Melting Point: 92-96°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00277872
Fórmula:
C₇H₅FN₂ Ponto de Fusão: 92…96 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00277872 Número CAS: 53312-81-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |