Print…
2-Amino-4-metilbenzonitrilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Cyano-5-methylaniline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
214280-1G 214280-5G
SIAL214280-1GEA 74.3 EUR
SIAL214280-1G SIAL214280-5G
2-Amino-4-metilbenzonitrilo, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-metilbenzonitrilo
Fórmula: C₈H₈N₂
Peso Molecular: 132,16
Número MDL : MFCD00173706
Número CAS: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III