Print…
2-Amino-4-metilbenzonitrilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Cyano-5-methylaniline
43260.03 43260.14
43260.03EA 59.3 EUR
43260.03 43260.14
2-Amino-4-metilbenzonitrilo ≥98%
2-Amino-4-metilbenzonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 26830-96-6 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Physical Form: Powder Melting Point: 91-93° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00173706
Fórmula: C₈H₈N₂
Peso Molecular: 132,16
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173706
Número CAS: 26830-96-6
EINECS: 248-020-0
UN: 3439
ADR: 6.1 III