Print…
2-Amino-5-nitrobenzonitrilo 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
B25416.14 B25416.22 B25416.36
B25416.14EA 38.9 EUR
B25416.14 B25416.22 B25416.36
2-Amino-5-nitrobenzonitrilo 95%
2-Amino-5-nitrobenzonitrilo
Purity: 95% CAS No.: 17420-30-3 Molecular Formula: C7H5N3O2 Formula Weight: 163.14 Melting Point: 207-210° MDL No.: MFCD00007362
Fórmula: C₇H₅N₃O₂
Ponto de Fusão: 207…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007362
Número CAS: 17420-30-3
EINECS: 241-446-8