Print…
Óxido de propileno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
82320-1L 82320-250ML
SIAL82320-1LEA 118 EUR
SIAL82320-1L SIAL82320-250ML
Óxido de propileno, Sigma-Aldrich®
Óxido de propileno
Fórmula: C₃H₆O
Ponto de ebulição: 34,3 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005126
Número CAS: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM