Print…
(4-Nitrophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
151572-100G 151572-25G
SIAL151572-100GEA 89.1 EUR
SIAL151572-100G SIAL151572-25G
(4-Nitrophenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 108…113 °C
Número MDL : MFCD00007372
Número CAS: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06688