p-Tolilacetonitrilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
A12169.06
A12169.14
A12169.06EA
22.8
EUR
A12169.06
A12169.14
p-Tolilacetonitrilo ≥98%
p-Tolilacetonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 2947-61-7
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5190
Melting Point: 18°
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 1099645
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001922
Fórmula:
C₉H₉N Ponto de ebulição: 242…243 °C Ponto de Fusão: 18 °C Densidade: 0,989 Ponto de Inflamação: 106 °C (222 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001922 Número CAS: 2947-61-7 EINECS: 220-963-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |