Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H21101-25G H21101-5G
SIALH21101-25GEA 52 EUR
SIALH21101-25G SIALH21101-5G
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Número MDL : MFCD00002383
Número CAS: 14191-95-8
EINECS: 238-046-0