Print…
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
A10971.03 A10971.06 A10971.14
A10971.03EA 25.1 EUR
A10971.03 A10971.06 A10971.14
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile ≥97%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 14191-95-8 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 66-71° Boiling Point: 329-331° MDL No.: MFCD00002383
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de ebulição: 329…331 °C
Ponto de Fusão: 66…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002383
Número CAS: 14191-95-8
EINECS: 238-046-0