Print…
(2-Nitrophenyl)acetonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B20190.06 B20190.14
B20190.06EA 64.1 EUR
B20190.06 B20190.14
(2-Nitrophenyl)acetonitrile ≥98%
(2-Nitrophenyl)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 610-66-2 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 81-85° Boiling Point: 178°/12mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00007183
Fórmula: C₈H₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 178 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 81…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007183
Número CAS: 610-66-2
EINECS: 210-231-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III