Print…
L-Alanina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A7469-100G A7469-10MG A7469-1KG A7469-25G
SIALA7469-100GEA 249 EUR
SIALA7469-100G SIALA7469-10MG SIALA7469-1KG SIALA7469-25G
L-Alanina, Sigma-Aldrich®
L-Alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064410
Número CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203