Print…
L-Alanina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
A7627-100G A7627-1G A7627-1KG A7627-500G
SIALA7627-100GEA 213 EUR
SIALA7627-100G SIALA7627-1G SIALA7627-1KG SIALA7627-500G
L-Alanina, Sigma-Aldrich®
L-Alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064410
Número CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203