Print…
L-Alanina, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.01007.0025 1.01007.0100 1.01007.9010 1.01007.1000
1.01007.0025EA 54.3 EUR
1.01007.0025 1.01007.0100 1.01007.9010 1.01007.1000
L-Alanina, Millipore®
L-Alanina
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064410
Número CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203