Print…
L-Alanina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W381829-100G W381829-1KG
SIALW381829-100GEA 101 EUR
SIALW381829-100G SIALW381829-1KG
L-Alanina, Sigma-Aldrich®
L-Alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064410
Número CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203