L-Alanina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A15804.14
A15804.22
A15804.36
A15804.14EA
34.9
EUR
A15804.14
A15804.22
A15804.36
L-Alanina ≥99%
L-Alanina
Purity: 99%
CAS No.: 56-41-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 1720248
Merck Reference: 14,204
Optical Rotation: +14° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064410
Fórmula:
C₃H₇NO₂ Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 295 °C (decomposição) Densidade: 1,432 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064410 Número CAS: 56-41-7 EINECS: 200-273-8 Merck Index: 14,204 |