Print…
L-Fenilalanina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
78019-100G 78019-25G
SIAL78019-100GEA 282 EUR
SIAL78019-100G SIAL78019-25G
L-Fenilalanina, Sigma-Aldrich®
L-Fenilalanina
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 173 °C
Densidade: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064227
Número CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271