Print…
L-Fenilalanina
Fornecedor: PanReac AppliChem
Sinônimos: L-α-Fenilalanina
A1344.1000EA 623 EUR
A1344.1000
L-Fenilalanina
L-Fenilalanina
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165,19 g/mol
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 173 °C
Densidade: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064227
Número CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271