L-Fenilalanina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
L-α-Fenilalanina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16011.0010
8.16011.0050
8.16011.0010EA
33.7
EUR
8.16011.0010
8.16011.0050
L-Fenilalanina, Sigma-Aldrich®
L-Fenilalanina
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Peso Molecular: 165.19 g/mol Ponto de ebulição: 313 Ponto de Fusão: 173 Densidade: 0.754 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064227 Número CAS: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,07271 |
Solubility | 27 g/l (20 °C) |
Melting Point | 275 - 283 °C (decomposition) |
Molar Mass | 165.19 g/mol |
Bulk Density | 580 kg/m3 |
pH | 5.4 - 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) |