Print…
L-Fenilalanina, Millipore®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L-α-Fenilalanina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.07256.0100 1.07256.1000 1.07256.9010
1.07256.0100EA 110 EUR
1.07256.0100 1.07256.1000 1.07256.9010
L-Fenilalanina, Millipore®
L-Fenilalanina
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 313
Ponto de Fusão: 173
Densidade: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064227
Número CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271