Print…
L-Fenilalanina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: L-α-Fenilalanina
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W358509-1KG-K W358509-5KG-K
SIALW358509-1KG-KEA 138 EUR
SIALW358509-1KG-K SIALW358509-5KG-K
L-Fenilalanina, Sigma-Aldrich®
L-Fenilalanina
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 313
Ponto de Fusão: 173
Densidade: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064227
Número CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271