L-Fenilalanina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 63-91-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: ca 275° dec.
Beilstein Reference: 1910408
Merck Reference: 14,7271
Optical Rotation: -34° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00064227
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa) Densidade: 0,754 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064227 Número CAS: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,7271 |