Print…
(S)-(-)-1,2-Epoxipropano, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
540021-25G 540021-5G
SIAL540021-25GEA 305 EUR
SIAL540021-25G SIAL540021-5G
(S)-(-)-1,2-Epoxipropano, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1,2-Epoxipropano
Fórmula: C₃H₆O
Ponto de ebulição: 35 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 0,8268 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064312
Número CAS: 16088-62-3
EINECS: 240-241-0
UN: 1280
ADR: 3,I