(S)-(-)-1,2-Epoxipropano ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(S)-(-)-Óxido de propileno, (S)-(-)-Metiloxirano
B22341.06
B22341.14
B22341.22
B22341.06EA
82.3
EUR
B22341.06
B22341.14
B22341.22
(S)-(-)-1,2-Epoxipropano ≥99%
(S)-(-)-1,2-Epoxipropano
Purity: 99%
CAS No.: 16088-62-3
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -37°(-35°F)
Refractive Index: 1.3670
Odour: Ether-like
Boiling Point: 34-35°
Beilstein Reference: 79765
Merck Reference: 14,7856
Optical Rotation: -14° (neat)
UN No.: 1280
MDL No.: MFCD00064312
Fórmula:
C₃H₆O Ponto de ebulição: 34…35 °C Ponto de Fusão: –112 °C Densidade: 0,829 Ponto de Inflamação: –37 °C (–35 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064312 Número CAS: 16088-62-3 EINECS: 240-241-0 UN: 1280 ADR: 3,I Merck Index: 14,7856 |