Print…
D-α-Fenilalanina 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
172040250 172041000
ACRO172040250EA 145 EUR
ACRO172040250 ACRO172041000
D-α-Fenilalanina 99+%
D-α-Fenilalanina
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 295 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 273…276 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004270
Número CAS: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 12,07425
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +32° to +35° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm