Print…
D-α-Fenilalanina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: D-Phenylalanine, H-D-Phe-OH, 3-Phenyl-D-alanine, 3-Phenyl-D(+)-alanine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
P1751-100G P1751-25G P1751-5G
SIALP1751-100GEA 1020 EUR
SIALP1751-100G SIALP1751-25G SIALP1751-5G
D-α-Fenilalanina, Sigma-Aldrich®
D-α-Fenilalanina
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Peso Molecular: 165.19 g/mol
Ponto de ebulição: 295
Número MDL : MFCD00004270
Número CAS: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 12,07425