Print…
D-Alanina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A7377-100G A7377-25G A7377-5G
SIALA7377-100GEA 951 EUR
SIALA7377-100G SIALA7377-25G SIALA7377-5G
D-Alanina, Sigma-Aldrich®
D-Alanina
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79 °C
Número MDL : MFCD00008077
Número CAS: 338-69-2
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203