D-Alanina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10231.06
A10231.14
A10231.22
A10231.06EA
48.7
EUR
A10231.06
A10231.14
A10231.22
D-Alanina ≥99%
D-Alanina
Purity: 99%
CAS No.: 338-69-2
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 1720249
Merck Reference: 14,204
Optical Rotation: -14° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00008077
Fórmula:
C₃H₇NO₂ Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 295 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008077 Número CAS: 338-69-2 EINECS: 206-418-1 Merck Index: 14,204 |