Print…
Reator, com agitação, rosca GLS 80, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
1200379 1200380 1200381 1200382 1200385 1200386 1200383 212639107
215-2468EA 345 EUR
215-2468 441-0550 441-0551 215-2473 215-2469 215-2470 215-2474 215-4158
Reator, com agitação, rosca GLS 80, DURAN®
Balões Frascos com Agitação/Spinner
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, PP, PTFE, PEEK, aço inoxidável.
  • As partes em contacto com os meios estão em total conformidade com os requisitos da FDA
  • O elemento de agitação é substituível
  • Com a ajuda dos componentes do sistema de conexão DURAN®, é possível a compensação da pressão ou conectar frascos para meios adicionais
O reator com agitação GLS 80 é adequado para uma vasta gama de processos de mistura em laboratório. As conexões fornecidas permitem adicionar ou retirar meios do frasco durante o processo de mistura. O conjunto completo pode ser autoclavado, sendo, deste modo, indicado para o uso em aplicações biológicas. Utilizando componentes do sistema de conexão GLS 80, é possível conectar um frasco adicional para meios (D.E. do tubo: 1,6 a 12,0 mm) ou acoplar um equalizador de pressão esterilizado. O acionamento é fornecido por um agitador magnético standard, disponível no mercado. O veio agitador variável pode ser usado em frascos de vidro para laboratório GLS 80 DURAN® (1000 e 2000 ml) e proporciona uma mistura particularmente melhorada em comparação com as barras agitadoras magnéticas. O elemento de agitação é substituível e pode funcionar até 500 rpm. Aplicações típicas: mistura de líquidos, dissolução de sólidos, processos simples de fermentação.
Drive for the stirrer is provided by a standard commercial magnetic stirrer. The variable agitator shaft can be used in DURAN® GLS 80 laboratory glass bottles (1000 and 2000 ml) and provides notably improved mixing in comparison with standard magnetic stirring bars. The agitating element is exchangeable and use up to 500 rpm is possible. Typical applications: Mixing of liquids, dissolving of solids, simple fermentation processes.