Print…
Colorímetros automáticos de transmitância, Lovibond® série PFX195
Fornecedor: Lovibond Tintometer
1371951 1371952 1371953 1371954 1371955 1371957 1371958 1371959
633-0213EA 9290 EUR
633-0213 633-0214 633-0215 633-0216 633-0217 633-0219 633-0220 633-0221
Colorímetros automáticos de transmitância, Lovibond® série PFX195
Colorímetros Colorímetros automáticos de transmitância
Uma série de colorímetros espectrofotométricos para graduação de cor de amostras transparentes. Cada versão do PFX195 inclui uma selecção de escalas de cores standard utilizada num sector industrial específico. Podem ser acrescentadas mais escalas, no momento da encomenda ou à distância, como actualizações opcionais para assegurar a flexibilidade que permite satisfazer as necessidades individuais. Os resultados também podem ser exibidos em termos de dados espectrais e valores CIE. Para tipos de produtos que são incompatíveis com as escalas de cores standard, o software do PFX195 permite aos utilizadores a criação de uma escala personalizada a partir de uma série de amostras de referência, para que se obtenha posteriormente a alternativa mais aproximada à referência armazenada.
  • O RCMSi proporciona confiança de calibração e reduz a assistência e manutenção no local
  • Dados de cor consistentes e fiáveis - elimina a subjectividade na graduação de cor pelo operador
  • Permite o cálculo e a descrição dos estados de cor fora da tonalidade
  • Facilmente personalizado para especificação do utilizador
  • Com capacidade para uma variedade de células e tubos de amostra, incluindo as células de fluxo contínuo standard
A funcionalidade RCMSi (Serviço remoto de calibração e manutenção via Internet) permite a realização de uma medição calibrada com um líquido certificado segundo a norma ISO 17025. A resposta espectral é transmitida ao servidor de calibração segura da Tintometer Ltd. Quando este procedimento estiver concluído, é enviado por e-mail ao utilizador um certificado de calibração rastreável.
Informações de encomenda: Os detalhes das versões PFX195 mais populares são apresentados abaixo. Também estão disponíveis versões com cor FAC, cor Klett (filtro azul KS-42), unidades de cor Hess-Ives, índice de cor amarela, US Naval, Stores, Rosin, Farmacopeia Chinesa.
Fornecimento: Cada PFX195 é fornecido completo com software Windows® compatível, células de vidro óptico Lovibond® para as escalas de cores incluídas, lâmpada sobressalente, instruções e starter kit RCMSi.