Print…
Azul de metileno solução R em etanol 95%
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Perigo
1808-50MLEA 101 EUR
1808-50ML
Azul de metileno solução R em etanol 95%
Azul de metileno
Used for in vitro diagnostic. It is used as a nuclear counterstain in the various Lymphocyte enzyme kits, Procedure No. 181.
Fórmula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Peso Molecular: 319,86 g/mol
Ponto de Inflamação: 13 °C
Número MDL : MFCD00150008
Número CAS: 61-73-4