Print…
Polysorbate 20, líquido
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37172.1000 1.37172.0100
1.37172.1000EA 0 EUR
1.37172.1000 1.37172.0100
Polysorbate 20, líquido
Polysorbate 20
Fórmula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Ponto de ebulição: >100 °C
Ponto de Fusão: 98,9 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 275 °C
Número MDL : MFCD00165986
Número CAS: 9005-64-5