Print…
Tetrahidroborato de sódio 98.5-101.5% (gás-volumétrico), LiChropur™ reagente de derivatização, para HPLC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
80546-100G 80546-25G
80546-100GEA 276 EUR
80546-100G 80546-25G
Tetrahidroborato de sódio 98.5-101.5% (gás-volumétrico), LiChropur™ reagente de derivatização, para HPLC, Supelco®
Tetrahidroborato de sódio
Fórmula: NaBH₄
Peso Molecular: 37.83 g/mol
Ponto de Fusão: 400
Ponto de Inflamação: 69
Número MDL : MFCD00003518
Número CAS: 16940-66-2
Merck Index: 13,08664