Print…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, LiChropur™ para LC-MS, Supelco®
Fornecedor: Merck
18127-50ML 18127-10ML
SUPL18127-50MLEA 693 EUR
SUPL18127-50ML 18127-10ML
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, LiChropur™ para LC-MS, Supelco®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Fórmula: C₃H₂F₆O
Número MDL : MFCD00011651
Número CAS: 920-66-1