Print…
Silica gel, Davisil® Grade 635 pore size 60 Å, 60-100 mesh, alta pureza, Supelco®
Fornecedor: Merck
236799-100G 236799-1KG
236799-100GEA 63.7 EUR
236799-100G 236799-1KG
Silica gel, Davisil® Grade 635 pore size 60 Å, 60-100 mesh, alta pureza, Supelco®
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2230 °C
Ponto de Fusão: > 1600 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb2e262e9dedfa69722c5859d12f7a33b6af0535&vid=55fafa00af1638be5d9ef2386c7057cb03677340&prid=web&clid=SAPDAM