Print…
Silica gel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, alta pureza, Supelco®
Fornecedor: Merck
214396-1KG 214396-5KG
214396-1KGEA 92.3 EUR
214396-1KG 214396-5KG
Silica gel, Davisil® Grade 12 pore size 22 Å, 28-200 mesh, alta pureza, Supelco®
Silica gel
Fórmula: SiO₂
Peso Molecular: 60.08 g/mol
Ponto de ebulição: 2230 °C
Ponto de Fusão: > 1600 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011232
Número CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeb910a95beceac796ecc2e40cfbae6327b16611&vid=39912bddd50790ed76c141635a89325146f5ab7d&prid=web&clid=SAPDAM