Print…
Hidróxido de sódio 21% em solução aquosa, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05593.9025EA 470 EUR
1.05593.9900 1.05593.9999 1.05593.9015 1.05593.9025
Hidróxido de sódio 21% em solução aquosa, Supelco®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.219 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material