Print…
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00429.0100 8.00429.0250
8.00429.0100EA 39.1 EUR
8.00429.0100 8.00429.0250
trans-Anethole, Sigma-Aldrich®
trans-Anethole
Fórmula: C₁₀H₁₂O
Ponto de ebulição: 236 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 21…23 °C
Densidade: 0,9883 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009284
Número CAS: 4180-23-8
EINECS: 224-052-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 21 - 23 °C
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 235 - 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (63 °C)
Flash Point 96 °C
Refractive Index 1.56 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)